missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2’-O-Dimethylguanosine, TRC

Artikelnummer. 30134434
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30134434 25 mg -
30138355 10 mg -
30003993 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46595025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 73667-71-7
Molekylær formel C12 H17 N5 O5
Molekylvægt (g/mol) 311.294
Synonym 1-Methyl-2'-O-methylguanosine, 2'-O-Methyl-1-methylguanosine
IUPAC navn 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxyoxolan-2-yl]-1-methylpurin-6-one
SMIL CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)N(C)C(=Nc23)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2'-O-Dimethylguanosine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17N5O5/c1-16-10(20)6-9(15-12(16)13)17(4-14-6)11-8(21-2)7(19)5(3-18)22-11/h4-5,7-8,11,18-19H,3H2,1-2H3,(H2,13,15)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formel vægt 311.123
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.