Få mere at vide
1,2-O-Cyclohexylidene myo-Inositol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-O-Cyclohexylidene-myo-inositol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O6/c13-6-7(14)9(16)11-10(8(6)15)17-12(18-11)4-2-1-3-5-12/h6-11,13-16H,1-5H2/t6-,7-,8+,9+,10-,11+/m1/s1 |
| Formel vægt | 260.126 |