Få mere at vide
1-(2-Nitroethyl)-2-naphthol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Nitroethyl)-2-naphthol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO3/c14-12-6-5-9-3-1-2-4-10(9)11(12)7-8-13(15)16/h1-6,14H,7-8H2 |
| Formel vægt | 217.0739 |