Få mere at vide
1-[2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10202822
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10202822 1 g 1g
11390517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10202822 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB03244DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58315-38-1
Molekylær formel C11H12F3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 275.231
MDL nummer MFCD00052613
InChI nøgle YOBUPGXTLFRIJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, n-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, piperazine,1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 2771407
IUPAC navn 1-[2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperazin
SMIL C1CN(CCN1)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 275.23
Procent renhed 97%