Få mere at vide
1,2-Naphthoquinone, 95%, Tech.
Artikelnummer. 10138003 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10138003 1 g Glasflaske 1g
10229323 5 g Glasflaske 5g
10553731 10 g Glasflaske 10g
10553921 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10138003 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171230010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 524-42-5 | C10H6O2 | 158.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 524-42-5
Molekylær formel C10H6O2
Molekylvægt (g/mol) 158.16
MDL nummer MFCD00001698
InChI nøgle KETQAJRQOHHATG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-naphthoquinone, 1,2-naphthalenedione, o-naphthoquinone, beta-naphthoquinone, 1,2-naphthaquinone, 1,2-naftochinon, .beta.-naphthoquinone, 1,2-naftochinon czech, ccris 1558, 1,2-dihydronaphthalene-1,2-dione
PubChem CID 10667
ChEBI CHEBI:34055
IUPAC navn naphthalen-1,2-dion
SMIL O=C1C=CC2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Naphthoquinone
Navn note tech., 97%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 136.0°C to 141.0°C
Farve Farveløs eller hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 07, 709
Fieser 01,713
Merck Index 15, 6479
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in 5% naoh,5% nahco3 and conc. h2so4,soluble in alcohol,benzene and ether
Formel vægt 158.16
Procent renhed 95%
Grad Teknisk
Fysisk form Crystalline Mass or Waxy Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Naphthoquinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.