Få mere at vide
1,2-Naphthoquinone (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Napthoquinone |
| CAS | 524-42-5 |
| Molekylær formel | C10H6O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | NSC 9831, SID 8139964, o-Naphthoquinone, β-Naphthoquinone; |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H |
| SMIL | C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=O |
| IUPAC navn | naphthalene-1,2-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.15 |
| Formel vægt | 158.037 |