Få mere at vide
1,2-Naphthoquinon-4-sulfonsyre natriumsalt, 97 %
Artikelnummer. 11478753
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478753 25 g 25g
11488753 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478753 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10507.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.52 DKK
    718.65 DKK / 25g
    Spare 79.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 521-24-4 | C10H5NaO5S | 260,195 g/mol
Kolorimetrisk bestemmelse af aminosyrer og aminer1,2-naphthoquinon-4-sulfonsyrenatriumsalt anvendes til kolorimetrisk bestemmelse af aminosyrer, aminer og procainhydrochlorid i farmaceutiske præparater. Det bruges også til karakterisering af phanerochaete chrysosporium. Ydermere fungerer det som et mellemprodukt i syntesen af kulhydratbaserede napthoquinoner, som fungerer som anticancermidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kolorimetrisk bestemmelse af aminosyrer og aminer1,2-naphthoquinon-4-sulfonsyrenatriumsalt anvendes til kolorimetrisk bestemmelse af aminosyrer, aminer og procainhydrochlorid i farmaceutiske præparater. Det bruges også til karakterisering af phanerochaete chrysosporium. Ydermere fungerer det som et mellemprodukt i syntesen af kulhydratbaserede napthoquinoner, som fungerer som anticancermidler.
Opløselighed
Opløseligt i vand og acetone. Lidt opløseligt i alkohol og ethanol. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 521-24-4
Molekylær formel C10H5NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 260.195
MDL nummer MFCD00001700
InChI nøgle UBLXEEBHYISRFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,2-naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt, sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium beta-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulfonate, sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate, unii-t7185hp5sh, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulphonate, beta-naphthoquinone-4-sulfonate sodium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 3,4-dihydro-3,4-dioxo-, sodium salt, chembl61245
PubChem CID 516996
IUPAC navn natrium;3,4-dioxonaphthalen-1-sulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
Smeltepunkt ∼289 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 4169788
Merck Index 14,8646
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og acetone; Let opløselig i alkohol og ethanol; Uopløselig i kloroform.
Formel vægt 260.2
Procent renhed 97%