missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Naftalenhydrid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Naphthalic Anhydride |
| CAS | 5343-99-7 |
| Molekylær formel | C12H6O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12(14)15-11/h1-6H |
| SMIL | O=C1OC(=O)c2c1ccc3ccccc23 |
| IUPAC navn | benzo[e][2]benzofuran-1,3-Dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.17 |
| Formel vægt | 198.0317 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?