Få mere at vide
1,2-Naftalenhydrid, TRC
Artikelnummer. 30479470
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30479470 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30479470 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN363003500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Naphthalic Anhydride
CAS 5343-99-7
Molekylær formel C12H6O3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12(14)15-11/h1-6H
SMIL O=C1OC(=O)c2c1ccc3ccccc23
IUPAC navn benzo[e][2]benzofuran-1,3-Dione
Molekylvægt (g/mol) 198.17
Formel vægt 198.0317