Få mere at vide
1-(2-morpholinoethyl)-1h-pyrazol-4-borsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451124
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10451124 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10451124 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00049DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 864754-18-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C15H26BN3O3
MDL nummer MFCD08062342
Mængde 1 g
Synonym 4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl ethyl morpholine, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-morpholinoethyl-1h-pyrazol-4-boronic acid pinacol ester, 4-2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethyl morpholine, 4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethyl morpholine
InChI nøgle FBAPTUAEBQMVEY-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)CCN3CCOCC3
IUPAC navn 4-[2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]ethyl]morpholin
Molekylvægt (g/mol) 307.201
PubChem CID 17749924
Formel vægt 307.2
Procent renhed 97%