missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one |
| CAS | 72544-16-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H17 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(2-methylpropyl)-4-Piperidinone, 1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone, 1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one, 1-Isobutyl-4-piperidinone, 1-Isobutyl-4-piperidone, N-Isobutyl-4-piperidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO/c1-8(2)7-10-5-3-9(11)4-6-10/h8H,3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CN1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC navn | 1-(2-methylpropyl)piperidin-4-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?