Få mere at vide
1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4(-2-methylpropyl)-phenyl]butyl]benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butyl]benzene |
| CAS | 2143535-26-4 |
| Molekylær formel | C24 H34 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butyl]benzene, Ibuprofen Imp. I (EP), Benzene, 1,1'-(1-methyl-1,3-propanediyl)bis[4-(2-methylpropyl)- (ACI), 1,1'-(1-Methyl-1,3-propanediyl)bis[4-(2-methylpropyl)benzene] (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34/c1-18(2)16-22-10-8-21(9-11-22)7-6-20(5)24-14-12-23(13-15-24)17-19(3)4/h8-15,18-20H,6-7,16-17H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(CCC(C)c2ccc(CC(C)C)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(2-methylpropyl)-4-[4-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butan-2-yl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.53 |
| Formel vægt | 322.2661 |