Få mere at vide
1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butyl]benzene, Mikromol™
Artikelnummer. 17913706
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17913706 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17913706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.31
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butyl]benzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butyl]benzene
CAS 2143535-26-4
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butyl]benzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H34
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(2-Methylpropyl)-4-[(3RS)-3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butyl]benzene, Ibuprofen Imp. I (EP), Ibuprofen Impurity I
InChI formel InChI=1S/C24H34/c1-18(2)16-22-10-8-21(9-11-22)7-6-20(5)24-14-12-23(13-15-24)17-19(3)4/h8-15,18-20H,6-7,16-17H2,1-5H3
SMIL CC(C)Cc1ccc(CCC(C)c2ccc(CC(C)C)cc2)cc1
IUPAC navn 1-(2-methylpropyl)-4-[4-[4-(2-methylpropyl)phenyl]butan-2-yl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 322.53
Mængde 50 mg
Formel vægt 322.2661 g/mol