Få mere at vide
1-(2-Methylphenyl)ethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Methylphenyl)ethanamine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 135.1048 |