Få mere at vide
1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476616
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476616 5 g 5g
11486616 25 g 25g
11496616 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24838.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 2620-44-2 | Molecular Formula: C7H5NO4 | Molecular Weight: 167.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2620-44-2
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00005824
InChI nøgle SNWQAKNKGGOVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrobenzo d 1,3 dioxole, 1,2-methylenedioxy-4-nitrobenzene, 3,4-methylenedioxynitrobenzene, 1,3-benzodioxole, 5-nitro, methylenedioxynitrobenzene, 5-nitrobenzodioxole, 3,4-methylenedioxy-1-nitrobenzene, 5-nitro-2h-1,3-benzodioxole, benzene, 1,2-methylenedioxy-4-nitro
PubChem CID 75798
IUPAC navn 5-nitro-1,3-benzodioxol
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene
Smeltepunkt 142 °C til 149 °C
Flammepunkt 142 °C (287 °F)
Mængde 5 g
Beilstein 169063
Formel vægt 167.12
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Methylenedioxy-4-nitrobenzene