missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(2-Methylbenzyl)piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Methylbenzyl)piperazine |
| CAS | 5321-47-1 |
| Molekylær formel | C12H18N2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccccc1CN2CCNCC2 |
| IUPAC navn | 1-[(2-methylphenyl)methyl]piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.28 |
| Formel vægt | 190.147 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?