Få mere at vide
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine Nitrate, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine Nitrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Nitro-6-methylphenylguanidine Nitrate |
| CAS | 152460-08-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Nitro-6-methylphenylguanidine Nitrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8H11N5O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine Nitrate, 5-Nitro-2-methylphenylguanidine Nitrate, Guanidine, N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-, nitrate (1:1), Guanidine, (2-methyl-5-nitrophenyl)-, mononitrate (9CI), (2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine nitrate, 1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine Nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O2.HNO3/c1-5-2-3-6(12(13)14)4-7(5)11-8(9)10;2-1(3)4/h2-4H,1H3,(H4,9,10,11);(H,2,3,4) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1NC(=N)N)[N+](=O)[O-].O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-(2-methyl-5-nitrophenyl)guanidine;nitric acid |
| Vis mere |