Få mere at vide
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine Nitrate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051035
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051035 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051035 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3566.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine Nitrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Nitro-6-methylphenylguanidine Nitrate
CAS 152460-08-7
Analyt- eller komponentnavne 3-Nitro-6-methylphenylguanidine Nitrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8H11N5O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine Nitrate, 5-Nitro-2-methylphenylguanidine Nitrate, Guanidine, N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-, nitrate (1:1), Guanidine, (2-methyl-5-nitrophenyl)-, mononitrate (9CI), (2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine nitrate, 1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine Nitrate
InChI formel InChI=1S/C8H10N4O2.HNO3/c1-5-2-3-6(12(13)14)4-7(5)11-8(9)10;2-1(3)4/h2-4H,1H3,(H4,9,10,11);(H,2,3,4)
SMIL Cc1ccc(cc1NC(=N)N)[N+](=O)[O-].O[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-(2-methyl-5-nitrophenyl)guanidine;nitric acid
Molekylvægt (g/mol) 257.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 257.076 g/mol