Få mere at vide
1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane |
| CAS | 43109-77-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H22 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Adapalene Imp. C (EP), Adapalene USP Related Compound C, Adapalene USP RC C, 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane, Adapalene Related Compound C, Adapalene Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22O/c1-18-16-5-3-2-4-15(16)17-9-12-6-13(10-17)8-14(7-12)11-17/h2-5,12-14H,6-11H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccccc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3 |
| IUPAC navn | 1-(2-methoxyphenyl)adamantane |
| Vis mere |