Få mere at vide
1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane, Mikromol™
Artikelnummer. 30050779
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050779 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050779 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0681.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane
CAS 43109-77-9
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H22 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Adapalene Imp. C (EP), Adapalene USP Related Compound C, Adapalene USP RC C, 1-(2-Methoxyphenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decane, Adapalene Related Compound C, Adapalene Impurity C
InChI formel InChI=1S/C17H22O/c1-18-16-5-3-2-4-15(16)17-9-12-6-13(10-17)8-14(7-12)11-17/h2-5,12-14H,6-11H2,1H3
SMIL COc1ccccc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3
IUPAC navn 1-(2-methoxyphenyl)adamantane
Molekylvægt (g/mol) 242.36
Mængde 50 mg
Formel vægt 242.1671 g/mol