Få mere at vide
1-(2-Methoxyphenyl)piperazin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O.ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 228.1029 |