Få mere at vide
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494707
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494707 500 g 500g
11474707 25 g 25g
11484707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21205.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride is used as reference material for forensic laboratories. It is used in chemical synthesis studies.
Solubility
Soluble in DMSO and Methanol.
Notes
Hygroscopic. Store at -20°C. Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry condition in a well sealed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5464-78-8
Molekylær formel C11H17ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 228.72
MDL nummer MFCD00012762
InChI nøgle DDMVHGULHRJOEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, ompp, unii-3xq74ihw73, 1-2-methoxyphenyl piperazine hcl, 1-2-methoxyphenyl-pepipazine hcl, n-2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, 1 2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, 1-2-methoxylphenyl piperazine hydrochloride, dsstox_cid_30037, dsstox_rid_81139
PubChem CID 9899402
IUPAC navn 1-(2-methoxyphenyl)piperazine;hydrochloride
SMIL COC1=CC=CC=C1N2CCNCC2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Smeltepunkt 213°C to 216°C
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 4276925
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO and Methanol.
Formel vægt 228.72
Procent renhed 97%