Få mere at vide
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Dihydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30459731
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459731 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459731 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1247.02
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Dihydrochloride
CAS 38869-49-7
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H16 N2 O . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O.2ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;2*1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC navn 1-(2-methoxyphenyl)piperazine;dihydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 265.18
Mængde 10 mg
Formel vægt 264.0796 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.