Få mere at vide
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-158307 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10202172
Brand: Thermo Scientific Acros 126040050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 35386-24-4
Molekylær formel C11H18Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 265.18
MDL nummer MFCD00005958
InChI nøgle ZGWQDMTYAQEMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl
PubChem CID 1346
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35.0°C to 38.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 130.0°C to 133.0°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 1% max. (o-anisidine) (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5745 to 1.5765
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC navn 1-(2-methoxyphenyl)piperazine
Formel vægt 192.26
Procent renhed 98+%
Fysisk form Liquid After Melting
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.