Få mere at vide
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13418338 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13418338 100 g Glass bottle 100g
10202172 5 g Glass bottle 5g
10215370 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13418338 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126041000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 35386-24-4
Molekylær formel C11H18Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 265.18
MDL nummer MFCD00005958
InChI nøgle ZGWQDMTYAQEMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl
PubChem CID 1346
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35.0°C to 38.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 130.0°C to 133.0°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 1% max. (o-anisidine) (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5745 to 1.5765
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC navn 1-(2-methoxyphenyl)piperazine
Formel vægt 192.26
Procent renhed 98+%
Fysisk form Liquid After Melting
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.