Få mere at vide
1-(2-Methoxyphenethyl)piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Methoxyphenethyl)piperazine |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O/c1-16-13(12-5-3-2-4-6-12)11-15-9-7-14-8-10-15/h2-6,13-14H,7-11H2,1H3 |
| Formel vægt | 220.1576 |