Få mere at vide
1-(2-Methoxyethyl)piperazine, 98%
Artikelnummer. 10754943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10754943
Brand: Thermo Scientific Acros 367110050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13484-40-7 | C7H16N2O | 144.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13484-40-7
Molekylær formel C7H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 144.21
MDL nummer MFCD00191214
InChI nøgle BMEMBBFDTYHTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxyethyl piperazine, 1-2-methoxyethyl-piperazine, 1-2-methoxy-ethyl-piperazine, piperazine, 1-2-methoxyethyl, 1-methoxy-2-piperazinylethane, pubchem14209, 2-methoxyethylpiperazine, n-methoxyethyl piperazine, 2-methoxyethyl piperazine, n-methoxyethylylpiperazine
PubChem CID 2734638
IUPAC navn 1-(2-methoxyethyl)piperazine
SMIL COCCN1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Methoxyethyl)piperazine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 193°C to 194°C
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4730 to 1.475
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.97
Formel vægt 144.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Methoxyethyl)piperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.