Få mere at vide
1-[[2'-(Methoxycarbonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-((2'-(Methoxycarbonyl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 916332-38-2 |
| Molekylær formel | C28H28N2O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H28N2O4/c1-5-8-25-29-26-18(2)15-21(27(31)33-3)16-24(26)30(25)17-19-11-13-20(14-12-19)22-9-6-7-10-23(22)28(32)34-4/h6-7,9-16H,5,8,17H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)OC)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 3-[[4-(2-methoxycarbonylphenyl)phenyl]methyl]-7-methyl-2-propylbenzimidazole-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.53 |
| Formel vægt | 456.2049 |