Få mere at vide
1-[[2'-(Methoxycarbonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30472898
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30472898 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30472898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM261315100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-((2'-(Methoxycarbonyl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 916332-38-2
Molekylær formel C28H28N2O4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C28H28N2O4/c1-5-8-25-29-26-18(2)15-21(27(31)33-3)16-24(26)30(25)17-19-11-13-20(14-12-19)22-9-6-7-10-23(22)28(32)34-4/h6-7,9-16H,5,8,17H2,1-4H3
SMIL CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)OC)C(=O)OC
IUPAC navn methyl 3-[[4-(2-methoxycarbonylphenyl)phenyl]methyl]-7-methyl-2-propylbenzimidazole-5-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 456.53
Formel vægt 456.2049