Få mere at vide
1,2-isopropyliden D,L-myo-inositol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Isopropylidene D,L-myo-Inositol |
| CAS | 26276-97-1 |
| Molekylær formel | C9 H16 O6 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O6/c1-9(2)14-7-5(12)3(10)4(11)6(13)8(7)15-9/h3-8,10-13H,1-2H3/t3-,4-,5+,6+,7-,8+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O1 |
| IUPAC navn | (3aS,4R,5S,6S,7R,7aR)-2,2-dimethyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1,3-benzodioxol-4,5,6,7-tetrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vægt | 220.0947 |