Få mere at vide
1-(2-Iodoethyl)-4-octylbenzene, Mikromol™
Artikelnummer. 30050685
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050685 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050685 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3554.070100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Iodoethyl)-4-octylbenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Octylphenyl)-1-iodoethane
CAS 162358-07-8
Analyt- eller komponentnavne 2-(4-Octylphenyl)-1-iodoethane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H25 I
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzene, 1-(2-iodoethyl)-4-octyl-, 2-(4-Octylphenyl)ethyl iodide
InChI formel InChI=1S/C16H25I/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)13-14-17/h9-12H,2-8,13-14H2,1H3
SMIL CCCCCCCCc1ccc(CCI)cc1
IUPAC navn 1-(2-iodoethyl)-4-octylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 344.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 344.1001 g/mol