Få mere at vide
1-(2-Hydroxyphenyl)ethanon (2-Hydroxyacetophenon), Mikromol™
Artikelnummer. 30050094
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050094 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050094 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0042.13
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(2-Hydroxyphenyl)ethanon (2-Hydroxyacetophenon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
CAS 118-93-4
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. I (EP), 2-Hydroxyacetophenone, Paracetamol Impurity I
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccccc1O
IUPAC navn 1-(2-hydroxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 136,0524 g/mol