Få mere at vide
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30050388
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050388 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050388 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0971.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one
CAS 93651-85-5
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H18 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2'-Hydroxy-3-phenylvalerophenone (7CI), 1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one, 2-Hydroxy-3-phenylvalerophenon, 2-Hydroxy-beta-phenylvalerophenone
InChI formel InChI=1S/C17H18O2/c1-2-13(14-8-4-3-5-9-14)12-17(19)15-10-6-7-11-16(15)18/h3-11,13,18H,2,12H2,1H3
SMIL CCC(CC(=O)c1ccccc1O)c2ccccc2
IUPAC navn 1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylpentan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 254.32
Mængde 100 mg
Formel vægt 254.1307 g/mol