Få mere at vide
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1214-47-7 |
| Smeltepunkt | 87°C |
| MDL nummer | MFCD00016441 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone, 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.25 |
| Grad | Research |