Få mere at vide
1-(2-Hydroxyphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052325
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052325 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052325 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0129.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Hydroxyphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Hydroxyphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol Hydrochloride
CAS 2829-92-7
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Hydroxyphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H19 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(2-Hydroxyphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3.ClH/c1-9(2)13-7-10(14)8-16-12-6-4-3-5-11(12)15;/h3-6,9-10,13-15H,7-8H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccccc1O
IUPAC navn 2-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 261.75
Mængde 25 mg
Formel vægt 261.1132 g/mol