Få mere at vide
1-(2-Hydroxyphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2-Hydroxyphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Hydroxyphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol Hydrochloride |
| CAS | 2829-92-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2-Hydroxyphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H19 N O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(2-Hydroxyphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3.ClH/c1-9(2)13-7-10(14)8-16-12-6-4-3-5-11(12)15;/h3-6,9-10,13-15H,7-8H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccccc1O |
| IUPAC navn | 2-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenol;hydrochloride |
| Vis mere |