Få mere at vide
1-(2-Hydroxyethyl)piperidin, 99%
Artikelnummer. 11490278
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490278 100 g 100g
11400288 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23816.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3040-44-6 | C7H15NO | 129,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3040-44-6
Molekylær formel C7H15NO
Molekylvægt (g/mol) 129.203
MDL nummer MFCD00006512
InChI nøgle KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoethanol, 1-piperidineethanol, 2-piperidin-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl piperidine, n-2-hydroxyethyl piperidine, n-piperidineethanol, 2-1-piperidinyl ethanol, n-hydroxyethyl piperidine, beta-piperidylethanol, beta-piperidinoethanol
PubChem CID 18232
ChEBI CHEBI:61238
IUPAC navn 2-piperidin-1-ylethanol
SMIL C1CCN(CC1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Hydroxyethyl)piperidine
Smeltepunkt 16 °C
Tæthed 0.977
pH 12.4
Kogepunkt 199 °C til 202 °C
Flammepunkt 83 °C (181 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.4804
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 103390
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 129.2
Procent renhed 99%