Få mere at vide
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin, Mikromol™
Artikelnummer. 30052717
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052717 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052717 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0182.050100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
CAS 103-76-4
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C6 H14 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
SMIL OCCN1CCNCC1
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylethanol
Molekylvægt (g/mol) 130.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 130,1106 g/mol