Få mere at vide
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin, 98+%
Artikelnummer. 11493437
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493437 500 g 500g
11488780 10 g 10g
11483437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17215.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-76-4 | C6H14N2O | 130,191 g/mol
1-Piperazinethanol er en hydroxyalkylsubstitueret pieprazin, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske forbindelser. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af polyurethankatalysatorer, korrosionsinhibitorer, overfladeaktive stoffer, syntetiske fibre, lægemidler. Det bruges også til at syntetisere triethylendiamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Piperazinethanol er en hydroxyalkylsubstitueret pieprazin, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske forbindelser. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af polyurethankatalysatorer, korrosionsinhibitorer, overfladeaktive stoffer, syntetiske fibre, lægemidler. Det bruges også til at syntetisere triethylendiamin.
Opløselighed
Blandbar med vand. Også blandbar i ethanol, acetone, etherbenzen. Ikke blandbar i hexan.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-76-4
Molekylær formel C6H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 130.191
MDL nummer MFCD00005970
InChI nøgle WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
PubChem CID 7677
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylethanol
SMIL C1CN(CCN1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Smeltepunkt -39 °C
Tæthed 1.06
pH 12.3
Kogepunkt 242 °C til 246 °C
Flammepunkt 135 °C (275 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.5065
Mængde 500 g
Beilstein 104361
Opløselighedsinformation Blandet med vand. Også blandet i ethanol, acetone, etherbenzen. Ublandbar i hexan.
Formel vægt 130.19
Procent renhed ≥98%