Få mere at vide
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 98+%
Artikelnummer. 11483437
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Artikelnummer. 11483437
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17215.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-76-4 | C6H14N2O | 130.191 g/mol
1-Piperazinethanol er en hydroxyalkylsubstitueret pieprazin, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske forbindelser. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af polyurethankatalysatorer, korrosionsinhibitorer, overfladeaktive stoffer, syntetiske fibre, lægemidler. Det bruges også til at syntetisere triethylendiamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Piperazinethanol er en hydroxyalkylsubstitueret pieprazin, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske forbindelser. Det bruges også som mellemprodukt til fremstilling af polyurethankatalysatorer, korrosionsinhibitorer, overfladeaktive stoffer, syntetiske fibre, lægemidler. Det bruges også til at syntetisere triethylendiamin.
Opløselighed
Blandbar med vand. Også blandbar i ethanol, acetone, etherbenzen. Ikke blandbar i hexan.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-76-4
Molekylær formel C6H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 130.191
MDL nummer MFCD00005970
InChI nøgle WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
PubChem CID 7677
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylethanol
SMIL C1CN(CCN1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Smeltepunkt -39°C
Tæthed 1.06
pH 12.3
Kogepunkt 242°C to 246°C
Flammepunkt 135°C (275°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.5065
Mængde 100 g
Beilstein 104361
Opløselighedsinformation Miscible with water. Also miscible in ethanol,acetone,ether benzene. Immiscible in hexane.
Formel vægt 130.19
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.