Få mere at vide
1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10539803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10539803 250 mg Glasflaske 250mg
10065163 1 g Glasflaske 1g
10227233 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10539803 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 384832500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5464-12-0 | C7H16N2O | 144.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5464-12-0
Molekylær formel C7H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 144.22
MDL nummer MFCD03840691
InChI nøgle QHTUMQYGZQYEOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-hydroxyethyl-4-methylpiperazine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethanol, 1-piperazineethanol, 4-methyl, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-n-hydroxyethyl-4-methyl piperazine, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethanol, 1-2-hydroxyethyl-4-methyl-piperazine, 4-methylpiperazine-1-ethanol, 2-4-methylpiperazinyl ethan-1-ol, 2-4-methyl-1-piperazinyl ethanol
PubChem CID 231184
IUPAC navn 2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethanol
SMIL CN1CCN(CC1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Kogepunkt 54°C to 55°C (0.5 mbar)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4850 to 1.487
Mængde 250 mg
Formel vægt 144.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof