Få mere at vide
1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone |
| CAS | 1450-72-2 |
| Molekylær formel | C9H10O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-6-3-4-9(11)8(5-6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cc(C)ccc1O |
| IUPAC navn | 1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vægt | 150.0681 |