Få mere at vide
1-(2-Hydroxy-5-methoxyphenyl)-1-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Hydroxy-5-methoxyphenyl)-1-propanone |
| CAS | 49710-99-8 |
| Molekylær formel | C10H12O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2'-Hydroxy-5'-methoxypropiophenone, 2-Hydroxy-5-methoxypropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-3-9(11)8-6-7(13-2)4-5-10(8)12/h4-6,12H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(=O)c1cc(OC)ccc1O |
| IUPAC navn | 1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vægt | 180.0786 |