Få mere at vide
1-[2-Hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl]-ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-Hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl]-ethanone |
| CAS | 58282-51-2 |
| Molekylær formel | C10H12O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethanone, 1-[2-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl]-, 1-[2-Hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl]ethanone, 3-Acetyl-4-hydroxyphenethyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(12)9-6-8(4-5-11)2-3-10(9)13/h2-3,6,11,13H,4-5H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cc(CCO)ccc1O |
| IUPAC navn | 1-[2-hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vægt | 180.0786 |