Få mere at vide
1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone |
| CAS | 6921-64-8 |
| Molekylær formel | C9H10O2 |
| MDL nummer | MFCD00100559 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CC(C1=CC=C(C)C=C1O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.17 |
| Procent renhed | 97% |