Få mere at vide
1-(2-Hydroxy-4,6-dimethylphenyl)-ethanone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Hydroxy-4,6-dimethylphenyl)-ethanone |
| CAS | 90-24-4 |
| Molekylær formel | C10H12O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2'-hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone, 1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)ethanone, 1-Acetyl-2-hydroxy-4,6-dimethoxybenzene, 2,4-Di-O-methylphloroacetophenone, 2-Acetyl-3,5-dimethoxyphenol, 2',4'-Dimethoxy-6'-hydroxyacetophenone, 2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone, 4',6'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone, Brevifolin, Brevifolin (Zanthoxylum), NSC 17392, Phloroacetophenone 2,4-dimethyl Ether, Phloroacetophenone Dimethyl Ether, Xanthoxylin |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-6(11)10-8(12)4-7(13-2)5-9(10)14-3/h4-5,12H,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(O)c(C(=O)C)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vægt | 196.0736 |