Få mere at vide
1-[2-Hydroxy-4,6-dimethoxy-3-(1-oxopropoxy)phenyl]-1-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-Hydroxy-4,6-dimethoxy-3-(1-oxopropoxy)phenyl]-1-propanone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O6/c1-5-8(15)12-9(18-3)7-10(19-4)14(13(12)17)20-11(16)6-2/h7,17H,5-6H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 282.11 |