Få mere at vide
1-[2-Hydroxy-4,6-bis[(2-methoxyethoxy)methoxy]phenyl]-3-[3-methoxy-4-[(2-methoxyethoxy)methoxy]phenyl]-2-propen-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-Hydroxy-4,6-bis[(2-methoxyethoxy)methoxy]phenyl]-3-[3-methoxy-4-[(2-methoxyethoxy)methoxy]phenyl]-2-propen-1-one |
| CAS | 1456788-16-1 |
| Molekylær formel | C28H38O12 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (E)-1-(2-Hydroxy-4,6-bis((2-methoxyethoxy)methoxy)phenyl)-3-(3-methoxy-4-((2-methoxyethoxy)methoxy)phenyl)prop-2-en-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O12/c1-31-9-12-35-18-38-22-16-24(30)28(27(17-22)40-20-37-14-11-33-3)23(29)7-5-21-6-8-25(26(15-21)34-4)39-19-36-13-10-32-2/h5-8,15-17,30H,9-14,18-20H2,1-4H3/b7-5+ |
| SMIL | COCCOCOc1cc(O)c(C(=O)\C=C\c2ccc(OCOCCOC)c(OC)c2)c(OCOCCOC)c1 |
| IUPAC navn | (E)-1-[2-hydroxy-4,6-bis(2-methoxyethoxymethoxy)phenyl]-3-[3-methoxy-4-(2-methoxyethoxymethoxy)phenyl]prop-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 566.59 |
| Formel vægt | 566.2363 |