Få mere at vide
1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone |
| CAS | 703-98-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H10 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Fenticonazole Sulfone, 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetophenone, 2'-hydroxy-3'-methoxy- (7CI,8CI), 2'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, NSC 46634 |
| SMIL | COc1cccc(C(=O)C)c1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.18 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |