Få mere at vide
1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049266
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049266 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049266 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.12
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
CAS 163685-37-8
Analyt- eller komponentnavne 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C18 H31 N O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. J (EP), Metoprolol Tartrate Imp. J (EP), Metoprolol Imp. J (EP), Metoprolol Succinate Impurity J, Metoprolol Tartrate Impurity J, Metoprolol Impurity J, Metoprolol Impurity J
InChI formel InChI=1S/C18H31NO5/c1-14(2)19-10-16(20)11-23-12-17(21)13-24-18-6-4-15(5-7-18)8-9-22-3/h4-7,14,16-17,19-21H,8-13H2,1-3H3
SMIL COCCc1ccc(OCC(O)COCC(O)CNC(C)C)cc1
IUPAC navn 1-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 341.44
Mængde 50 mg
Formel vægt 341,2202 g/mol