Få mere at vide
1-(2-hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586134
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10586134 25 g 25g
10279984 5 g 5g
10416383 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10586134 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01921EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 574-19-6
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
InChI nøgle VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
PubChem CID 68455
IUPAC navn 1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%