Få mere at vide
1-(2-hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-on, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 186.21 |
| Procent renhed | 97% |