Få mere at vide
1,2-Hydrazinedicarboxamide-13C2,15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Hydrazinedicarboxamide-13C2,15N2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H3,3,5,7)(H3,4,6,8)/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| Formel vægt | 122.0499 |